SMB00807
Glycolithocholate sulfate
≥95% (HPLC)
Sinônimo(s):
Glycolithocholic acid 3-sulfate, Sulfoglycolithocholic acid, Sulfolithocholylglycine
About This Item
Ensaio
≥95% (HPLC)
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
InChI
1S/C26H43NO7S/c1-16(4-9-23(28)27-15-24(29)30)20-7-8-21-19-6-5-17-14-18(34-35(31,32)33)10-12-25(17,2)22(19)11-13-26(20,21)3/h16-22H,4-15H2,1-3H3,(H,27,28)(H,29,30)(H,31,32,33)/p-1/t16-,17-,18-,19+,20-,21+,22+,25+,26-/m1/s1
chave InChI
FHXBAFXQVZOILS-OETIFKLTSA-M
Descrição geral
Aplicação
Características e benefícios
- Can be used in Metabolomics and Biochemical research
- High-quality compound suitable for multiple research applications
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3