Documentos Principais
700240P
Avanti
Nordeoxycholic acid
Avanti Research - A Croda Brand
Sinônimo(s):
23-nor-5β-cholanoic acid-3α, 12α-diol
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C23H38O4
Número CAS:
Peso molecular:
378.55
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.25
Ensaio
>99% (TLC)
Formulário
powder
embalagem
package of 1 × 5 mg ((700240P-5MG))
fabricante/nome comercial
Avanti Research - A Croda Brand
tipo de lipídio
bile acids
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
Embalagem
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (700240P-5mg)
Informações legais
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)