P3635
5β-Pregnane-3α,20α-diol glucuronide
≥98.00% (TLC), powder, progesterone metabolite
Sinônimo(s):
P3G, PDG, Pn3-G, Pregnanediol-3a-glucuronide, Pregnanediol-glucuronide, 3α,20α-Dihydroxy-5β-pregnane 3-glucuronide
About This Item
Produtos recomendados
product name
5β-Pregnane-3α,20α-diol glucuronide,
esterilidade
non-sterile
Ensaio
≥98.00% (TLC)
forma
powder
técnica(s)
enzyme immunoassay: suitable
solubilidade
ethanol: 20 mg/mL, clear, colorless
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
CC(O)C1CCC2C3CCC4CC(CCC4(C)C3CCC12C)OC5OC(C(O)C(O)C5O)C(O)=O
InChI
1S/C27H44O8/c1-13(28)17-6-7-18-16-5-4-14-12-15(8-10-26(14,2)19(16)9-11-27(17,18)3)34-25-22(31)20(29)21(30)23(35-25)24(32)33/h13-23,25,28-31H,4-12H2,1-3H3,(H,32,33)
chave InChI
ZFFFJLDTCLJDHL-UHFFFAOYSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3