Key Documents
903639
Sigma-Aldrich
Pregnanediol-2,2,3,4,4-d5
≥98 atom % D, ≥98% (CP)
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C21D5H31O2
Peso molecular:
325.54
Código UNSPSC:
12352106
NACRES:
NA.24
pureza isotópica
≥98 atom % D
Nível de qualidade
Ensaio
≥98% (CP)
forma
powder
técnica(s)
mass spectrometry (MS): suitable
alteração de massa
M+5
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
[H][C@]1(CCC2C3CC[C@@]4(C)C2CC[C@@H]4[C@H](O)C)[C@]3(C)CC([2H])([2H])[C@](O)([2H])C1([2H])[2H]
Categorias relacionadas
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)