Documentos Principais
903620
Sigma-Aldrich
Pregnanediol-2,3,4,20,21-13C5 glucuronide sodium salt
≥99 atom % 13C, ≥95% (CP)
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
13C5C22H43NaO8
Peso molecular:
523.58
Código UNSPSC:
12352106
NACRES:
NA.24
pureza isotópica
≥99 atom % 13C
Nível de qualidade
Ensaio
≥95% (CP)
Formulário
powder
técnica(s)
mass spectrometry (MS): suitable
alteração de massa
M+5
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
[H][C@]1(CCC2C3CC[C@@]4(C)C2CC[C@@H]4[13C@H](O)[13CH3])[C@]3(C)C[13CH2][13C@@H](O[C@H]5O[C@@H]([C@@H]([C@H](C5O)O)O)C([O-])=O)[13CH2]1.[Na+]
Categorias relacionadas
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)