488577
Cholesterol-2,2,3,4,4,6-d6
97 atom % D, 98% (CP)
Sinônimo(s):
3β-Hydroxy-5-cholestene-2,2,3,4,4,5-d6, 5-Cholesten-3β-ol-2,2,3,4,4,5-d6, Deuterated cholesterol
About This Item
Produtos recomendados
pureza isotópica
97 atom % D
Nível de qualidade
Ensaio
98% (CP)
atividade óptica
[α]20/D -40°, c = 2 in chloroform
técnica(s)
mass spectrometry (MS): suitable
p.e.
360 °C (lit.)
pf
147-149 °C (lit.)
densidade
1.088 g/mL at 25 °C
alteração de massa
M+6
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
[2H]C1=C2C([2H])([2H])[C@@]([2H])(O)C([2H])([2H])C[C@]2(C)[C@H]3CC[C@]4(C)[C@H](CC[C@H]4[C@@H]3C1)[C@H](C)CCCC(C)C
InChI
1S/C27H46O/c1-18(2)7-6-8-19(3)23-11-12-24-22-10-9-20-17-21(28)13-15-26(20,4)25(22)14-16-27(23,24)5/h9,18-19,21-25,28H,6-8,10-17H2,1-5H3/t19-,21+,22+,23-,24+,25+,26+,27-/m1/s1/i9D,13D2,17D2,21D
chave InChI
HVYWMOMLDIMFJA-HHPLMCQASA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?