700172P
Avanti
cholesterol-d6
Avanti Research™ - A Croda Brand, powder
Sinônimo(s):
cholesterol-d6
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
>99% (TLC)
Formulário
powder
embalagem
pkg of 1 × 10 mg (700172P-10mg)
fabricante/nome comercial
Avanti Research™ - A Croda Brand
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
O[C@H]1CC[C@@]2([C@@H]3[C@H]([C@H]4[C@@]([C@H](CC4)[C@@H](CCCC(C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H])C)(CC3)C)CC=C2C1)C
chave InChI
HVYWMOMLDIMFJA-QSOBUISFSA-N
Descrição geral
Aplicação
- electrospray ionization tandem mass spectrometry (ESIMS/MS)
- gas chromatography–mass spectrometry (GC-MS)
- for spiking lipid extracts from Drosophila for liquid chromatography–mass spectrometry (LC-MS)
Ações bioquímicas/fisiológicas
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)