Documentos Principais
707678
Sigma-Aldrich
Cholesterol-25,26,27-13C3
99 atom % 13C, 99% (CP)
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
13C3C24H46O
Número CAS:
Peso molecular:
389.63
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352002
ID de substância PubChem:
pureza isotópica
99 atom % 13C
Ensaio
99% (CP)
Formulário
solid
técnica(s)
mass spectrometry (MS): suitable
pf
147-149 °C (lit.)
alteração de massa
M+3
cadeia de caracteres SMILES
C[C@H](CCC[13CH]([13CH3])[13CH3])[C@H]1CC[C@H]2[C@@H]3CC=C4C[C@@H](O)CC[C@]4(C)[C@H]3CC[C@]12C
InChI
1S/C27H46O/c1-18(2)7-6-8-19(3)23-11-12-24-22-10-9-20-17-21(28)13-15-26(20,4)25(22)14-16-27(23,24)5/h9,18-19,21-25,28H,6-8,10-17H2,1-5H3/t19-,21+,22+,23-,24+,25+,26+,27-/m1/s1/i1+1,2+1,18+1
chave InChI
HVYWMOMLDIMFJA-GOJYHJQNSA-N
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
B T Hassett et al.
The ISME journal, 13(6), 1484-1496 (2019-02-13)
Recent molecular evidence suggests a global distribution of marine fungi; however, the ecological relevance and corresponding biological contributions of fungi to marine ecosystems remains largely unknown. We assessed fungal biomass from the open Arctic Ocean by applying novel biomass conversion