Documentos Principais
705691
Sigma-Aldrich
4-Methoxy-13C,d3-estrone
≥98 atom %, ≥98% (CP)
Sinônimo(s):
3,4-Dihydroxy-1,3,5(10)-estratrien-17-one 4-methyl-13C,d3 ether, 3-Hydroxy-4-methoxy-13C,d3-1,3,5(10)-estratrien-17-one, 4-Hydroxyestrone 4-methyl-13C,d3 ether
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
13CC18D3H21O3
Número CAS:
Peso molecular:
304.40
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.24
pureza isotópica
 13C
 D
≥98 atom %
Ensaio
≥98% (CP)
Formulário
powder
técnica(s)
mass spectrometry (MS): suitable
alteração de massa
M+4
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
[2H][13C]([2H])([2H])Oc1c(O)ccc2C3CC[C@@]4(C)C(CCC4=O)C3CCc12
InChI
1S/C19H24O3/c1-19-10-9-12-11-5-7-16(20)18(22-2)14(11)4-3-13(12)15(19)6-8-17(19)21/h5,7,12-13,15,20H,3-4,6,8-10H2,1-2H3/t12-,13-,15+,19+/m1/s1/i2+1D3
chave InChI
PUEXVLNGOBYUEW-VWXYHFCISA-N
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)