Key Documents
731641
Sigma-Aldrich
16-α-Hydroxyestrone-2,3,4-13C3
99 atom % 13C, 98% (CP)
Sinônimo(s):
1,3,5(10)-Estratriene-3,16α-diol-17-one-13C3
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
13C3C15H22O3
Número CAS:
Peso molecular:
289.34
Número MDL:
Código UNSPSC:
12142200
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.24
pureza isotópica
99 atom % 13C
Ensaio
98% (CP)
forma
powder
técnica(s)
mass spectrometry (MS): suitable
alteração de massa
M+3
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
C[C@]12CC[C@H]3[C@@H](CCc4[13cH][13c](O)[13cH]cc34)[C@@H]1C[C@@H](O)C2=O
InChI
1S/C18H22O3/c1-18-7-6-13-12-5-3-11(19)8-10(12)2-4-14(13)15(18)9-16(20)17(18)21/h3,5,8,13-16,19-20H,2,4,6-7,9H2,1H3/t13-,14-,15+,16-,18+/m1/s1/i3+1,8+1,11+1
chave InChI
WPOCIZJTELRQMF-SUZPQBOQSA-N
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Outras notas
To best serve customer requests, each order is packaged and shipped on demand approximately 2 weeks after receipt of an order. If you have questions regarding availability and price, please contact the Stable Isotope Customer Service Group at 937-859-1808 (1-800-448-9760 for US & Canada) or email us at isosales@sial.com.
Pictogramas
Health hazard
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Carc. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)