Key Documents
719544
Sigma-Aldrich
Estrone-2,3,4-13C3
99 atom % 13C, 98% (CP)
Sinônimo(s):
1,3,5(10)-Estratrien-3-ol-17-one-13C3, 3-Hydroxy-1,3,5(10)-estratrien-17-one-13C3
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
13C3C15H22O2
Número CAS:
Peso molecular:
273.34
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.24
pureza isotópica
99 atom % 13C
Nível de qualidade
Ensaio
98% (CP)
forma
powder
técnica(s)
mass spectrometry (MS): suitable
pf
258-260 °C (lit.)
alteração de massa
M+3
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
O[13C]1=[13CH]C=C2C(CC[C@]3([H])[C@]2([H])CC[C@@]4(C)[C@@]3([H])CCC4=O)=[13CH]1
InChI
1S/C18H22O2/c1-18-9-8-14-13-5-3-12(19)10-11(13)2-4-15(14)16(18)6-7-17(18)20/h3,5,10,14-16,19H,2,4,6-9H2,1H3/t14-,15-,16+,18+/m1/s1/i3+1,10+1,12+1
chave InChI
DNXHEGUUPJUMQT-JTCDCFKFSA-N
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogramas
Health hazard
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Carc. 1B - Repr. 1B
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Maria E Nilsson et al.
Endocrinology, 156(7), 2492-2502 (2015-04-10)
Accurate measurement of sex steroid concentrations in rodent serum is essential to evaluate mouse and rat models for sex steroid-related disorders. The aim of the present study was to develop a sensitive and specific gas chromatography-tandem mass spectrometry (GC-MS/MS) method