Documentos
719552
Sigma-Aldrich
17β-Estradiol-2,3,4-13C3
99 atom % 13C, 98% (CP)
Sinônimo(s):
1,3,5-Estratriene-3-17β-diol-13C3
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
13C3C15H24O2
Número CAS:
Peso molecular:
275.36
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.24
pureza isotópica
99 atom % 13C
Ensaio
98% (CP)
forma
solid
técnica(s)
mass spectrometry (MS): suitable
pf
178-179 °C (lit.)
alteração de massa
M+3
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
O[13C]1=[13CH]C=C(C2=[13CH]1)[C@]3([H])[C@](CC2)([H])[C@@](CC[C@@H]4O)([H])[C@]4(C)CC3
InChI
1S/C18H24O2/c1-18-9-8-14-13-5-3-12(19)10-11(13)2-4-15(14)16(18)6-7-17(18)20/h3,5,10,14-17,19-20H,2,4,6-9H2,1H3/t14-,15-,16+,17+,18+/m1/s1/i3+1,10+1,12+1
chave InChI
VOXZDWNPVJITMN-CLMZCXLCSA-N
Categorias relacionadas
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogramas
Health hazard
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Carc. 2 - Lact. - Repr. 1A
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3