802921
Estrone-2,3,4-13C3 solution
100 μg/mL in methanol, 99 atom % 13C, 98% (CP)
About This Item
Produtos recomendados
pureza isotópica
99 atom % 13C
Nível de qualidade
Ensaio
98% (CP)
Formulário
solution
concentração
100 μg/mL in methanol
técnica(s)
mass spectrometry (MS): suitable
alteração de massa
M+3
Condições de expedição
dry ice
cadeia de caracteres SMILES
C[C@@]12C(C[C@@H](O)[C@@H]2O)C3CCC4=[13CH][13C](O)=[13CH]C=C4C3CC1
InChI
1S/C18H24O3/c1-18-7-6-13-12-5-3-11(19)8-10(12)2-4-14(13)15(18)9-16(20)17(18)21/h3,5,8,13-17,19-21H,2,4,6-7,9H2,1H3/t13?,14?,15?,16-,17+,18+/m1/s1/i3+1,8+1,11+1
chave InChI
PROQIPRRNZUXQM-USIGXHLHSA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Órgãos-alvo
Eyes
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
49.5 °F
Ponto de fulgor (°C)
9.7 °C
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Os clientes também visualizaram
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
802921-1ML | 4061838085610 |