Documentos
706035
Sigma-Aldrich
Aldosterone-2,2,4,6,6,21,21-d7
≥98 atom % D (based on d7), ≥98% (CP)
Sinônimo(s):
11β,21-Dihydroxy-3,20-dioxo-4-pregnen-18-al-D7, 11β,21-Dihydroxypregn-4-ene-3,18,20-trione-D7, 11β,21-Dihyroxy-3,20-dioxo-4-pregnen-18-al-d7 (2,2,4,6,6,21,21-d7), 11β,21-Dihyroxypregn-4-ene-3,18,20-trione-d7 (2,2,4,6,6,21,21-d7), 18-Aldocorticosterone-2,2,4,6,6,21,21-d7, Deuterated aldocorticosterone, Deuterated aldosterone, Reichstein X (2,2,4,6,6,21,21-d7), Reichstein X-D7
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C21D7H21O5
Número CAS:
Peso molecular:
367.49
Código UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.24
pureza isotópica
≥98 atom % D (based on d7)
Ensaio
≥98% (CP)
forma
powder
técnica(s)
mass spectrometry (MS): suitable
alteração de massa
M+6
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
[2H]C1=C2C([2H])([2H])C[C@H]3[C@@H]4CCC([2H])(C(=O)C(O)([*])[*])[C@]4(C[C@H](O)[C@@H]3[C@@]2(C)CC([2H])([2H])C1=O)C=O
Categorias relacionadas
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3