Key Documents
E4260
Sigma-Aldrich
β-Estradiol-d2
98 atom % D
Sinônimo(s):
1,3,5(10)-Estratriene-2,4-d2-3,17β-diol
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C18H22D2O2
Número CAS:
Peso molecular:
274.39
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352115
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.12
pureza isotópica
98 atom % D
Nível de qualidade
técnica(s)
mass spectrometry (MS): suitable
alteração de massa
M+2
cadeia de caracteres SMILES
[H][C@]12CC[C@]3(C)[C@@H](O)CC[C@@]3([H])[C@]1([H])CCc4c([2H])c(O)c([2H])cc24
InChI
1S/C18H24O2/c1-18-9-8-14-13-5-3-12(19)10-11(13)2-4-15(14)16(18)6-7-17(18)20/h3,5,10,14-17,19-20H,2,4,6-9H2,1H3/t14-,15-,16+,17+,18+/m1/s1/i3D,10D
chave InChI
VOXZDWNPVJITMN-JXCLBMSPSA-N
Pictogramas
Health hazardEnvironment
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2 - Lact. - Repr. 1A
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Teng-Fei Yuan et al.
Journal of pharmaceutical and biomedical analysis, 162, 34-40 (2018-09-17)
Comprehensive serum sex hormone profiling is essential for monitoring the occurrence and development of many related diseases. However, the current methods for multi-class sex hormone detection were always lack of Standard Reference Material (SRM) certification and suffered from large sample