Documentos Principais
SMB01380
Sigma-Aldrich
4-Methoxyestrone
≥95% (HPLC), from synthetic, solid
Sinônimo(s):
3-Hydroxy-4-methoxyestra-1,3,5(10)-trien-17-one
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C19H24O3
Número CAS:
Peso molecular:
300.39
Número MDL:
Código UNSPSC:
51111800
NACRES:
NA.25
fonte biológica
synthetic
Nível de qualidade
Ensaio
≥95% (HPLC)
Formulário
solid
condição de armazenamento
(Heat sensitive)
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
C[C@@]12[C@](CCC2=O)([H])[C@@]3([H])[C@@](CC1)([H])C4=CC=C(O)C(OC)=C4CC3
Descrição geral
4-Methoxyestrone is an endogenous, naturally occurring methoxylated catechol estrogen and an estrone metabolite formed by catechol O-methyltransferase via the intermediate 4-hydroxyestrone. It has estrogenic activity similarly to estrone and 4-hydroxyestrone.
Pictogramas
Health hazard
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Carc. 2 - Lact. - Repr. 1A
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)