Documentos Principais
684120
Sigma-Aldrich
(1S,2S)-1,2-Bis(4-methoxyphenyl)ethylenediamine dihydrochloride
96%
Sinônimo(s):
(1S,2S)-1,2-Bis(4-methoxyphenyl)-1,2-ethanediamine dihydrochloride
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C16H20N2O2 · 2HCl
Número CAS:
Peso molecular:
345.26
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352112
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Formulário:
powder
Ensaio:
96%
Nível de qualidade
Ensaio
96%
Formulário
powder
atividade óptica
[α]22/D +11°, c = 1 in H2O
pf
235-239 °C
grupo funcional
amine
cadeia de caracteres SMILES
Cl.Cl.COc1ccc(cc1)[C@H](N)[C@@H](N)c2ccc(OC)cc2
InChI
1S/C16H20N2O2.2ClH/c1-19-13-7-3-11(4-8-13)15(17)16(18)12-5-9-14(20-2)10-6-12;;/h3-10,15-16H,17-18H2,1-2H3;2*1H/t15-,16-;;/m0../s1
chave InChI
XOCFEHGXXCSIDO-SXBSVMRRSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Artigos
Chiral vicinal diamines are of tremendous interest to the synthetic chemist as they are found in many chiral catalysts and pharmaceuticals.