Documentos Principais
700229P
Avanti
Ursocholic acid
Avanti Research - A Croda Brand
Sinônimo(s):
3α,7ß,12α-trihydroxy-5ß-cholan-24-oic acid
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C24H40O5
Número CAS:
Peso molecular:
408.57
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.25
Ensaio
>99% (TLC)
Formulário
powder
embalagem
package of 1 × 1 mg
fabricante/nome comercial
Avanti Research - A Croda Brand
tipo de lipídio
bile acids
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
O[C@@H]1[C@@H]2[C@@H]([C@@]4([C@H](C1)C[C@@H](CC4)O)C)C[C@@H]([C@]3([C@H]2CC[C@@H]3[C@@H](CCC(=O)O)C)C)O
chave InChI
BHQCQFFYRZLCQQ-UTLSPDKDSA-N
Embalagem
5 mL Clear Glass Sealed Ampule (700229P-5MG)
Informações legais
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)