T0512
Taurolithocholic acid 3-sulfate disodium salt
Sinônimo(s):
3α-Hydroxy-5β-cholan-24-oic acid N-(2-sulfoethyl)amide 3-sulfate
About This Item
Produtos recomendados
descrição
anionic
Nível de qualidade
Ensaio
≥90.0% (TLC)
peso molecular
607.73 g/mol
Impurezas
≤3% (TLC)
cadeia de caracteres SMILES
[Na].[H][C@]12CC[C@@]3([H])[C@]4([H])CC[C@]([H])([C@H](C)CCC(=O)NCCS(O)(=O)=O)[C@@]4(C)CC[C@]3([H])[C@@]1(C)CC[C@H](C2)OS(O)(=O)=O
InChI
1S/C26H45NO8S2.Na.H/c1-17(4-9-24(28)27-14-15-36(29,30)31)21-7-8-22-20-6-5-18-16-19(35-37(32,33)34)10-12-25(18,2)23(20)11-13-26(21,22)3;;/h17-23H,4-16H2,1-3H3,(H,27,28)(H,29,30,31)(H,32,33,34);;/t17-,18-,19-,20+,21-,22+,23+,25+,26-;;/m1../s1
chave InChI
POWDNUISUWSLLN-RLHFEMFKSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?