SMB00967
Bile Acids Standard Mixture
suitable for mass spectrometry (MS)
Sinônimo(s):
Deuterated Bile Acids mixture, standard mixture
About This Item
Produtos recomendados
técnica(s)
mass spectrometry (MS): suitable
Nível de qualidade
aplicação(ões)
lipidomics
metabolomics
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
Categorias relacionadas
Descrição geral
Aplicação
Características e benefícios
- All deuterated bile acids are dissolved in methanol and ready to use. Total vial volume is 1 mL.
- Simple mixture formulated to contain primary, secondary and conjugated bile acids.
- Ideal for LC-MS studies as internal standards.
- The mix can be used for targeted and untargeted approaches.
Analito
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Órgãos-alvo
Eyes,Central nervous system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
51.8 °F
Ponto de fulgor (°C)
11 °C
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)