SMB00968
Steroid Standard Mixture
suitable for mass spectrometry (MS)
Sinônimo(s):
Deuterated Steroids Standard mixture, Steroids mixture
About This Item
Produtos recomendados
Formulário
liquid
Nível de qualidade
técnica(s)
mass spectrometry (MS): suitable
aplicação(ões)
lipidomics
metabolomics
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
Categorias relacionadas
Descrição geral
Aplicação
Características e benefícios
- All deuterated steroids are dissolved in methanol and ready to use. Total vial volume is 1 ml.
- This mixture can be used for targeted and untargeted approaches.
- Ideal for LC-MS studies as internal standards.
Analito
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 1 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Órgãos-alvo
Eyes,Central nervous system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
51.8 °F
Ponto de fulgor (°C)
11 °C
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)