Documentos Principais
330738W
Avanti
Light Bile Acid SPLASH
Avanti Research - A Croda Brand
Sinônimo(s):
Light Bile Acid SPLASH LIPIDOMIX Quantitative Mass Spec Standard
About This Item
Código UNSPSC:
41116107
fonte biológica
synthetic
descrição
Technique(s): mass spectrometry
Ensaio
≥99% (TLC)
embalagem
pkg of 1 × 1 ea (330738W-1EA)
fabricante/nome comercial
Avanti Research - A Croda Brand
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
Descrição geral
This mixture is a complement to Bile Acid SPLASH. It contains the same compounds as Bile Acid SPLASH but without deuterium labels, making this the ideal primary standard mixture for bile acid analysis.
Aplicação
Lipidomics
Embalagem
2mL Amber Glass Sealed Ampule (330738W-1EA)
Informações legais
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
SPLASH is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Pictogramas
Skull and crossbonesHealth hazard
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - STOT SE 1
Órgãos-alvo
Eyes,Central nervous system
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
49.5 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
9.7 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)