Documentos Principais
330736W
Avanti
Bile Acid SPLASH
Avanti Research - A Croda Brand
Sinônimo(s):
Bile Acid SPLASH LIPIDOMIX Quantitative Mass Spec Internal Standard
About This Item
Código UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.21
Formulário
methanol solution
embalagem
pkg of 1 x 1 ea (330736W-1EA)
fabricante/nome comercial
Avanti Research - A Croda Brand
técnica(s)
mass spectrometry (MS): suitable
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
Características e benefícios
  • Save time: pre-mixed internal standards.
  • Save money: 1 vial is sufficient for 100 plasma samples.
  • Exact concentrations provided for quantitative lipidomic analysis.
  • Applicable to multiple MS approaches.
Embalagem
2 mL Amber Glass Sealed Ampule (330736W-1EA)
Informações legais
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
SPLASH is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Componentes do kit também disponíveis separadamente
Nº do produto
Descrição
SDS
  • 330256WCholic acid-d4, Avanti Research - A Croda Brand 1150nMSDS
  • 330278WTaurocholic acid-d4 sodium salt, Avanti Research - A Croda Brand 1000nMSDS
  • 330277WGlycocholic acid-d4, Avanti Research - A Croda Brand 1150nMSDS
  • 330257WDeoxycholic acid-d4, Avanti Research - A Croda Brand 1650nMSDS
  • 330272WTaurodeoxycholic acid-d4 sodium salt, Avanti Research - A Croda Brand 1000nMSDS
  • 330271WGlycodeoxycholic acid-d4, Avanti Research - A Croda Brand 1275nMSDS
  • 330259WChenodeoxycholic acid-(2,2,4,4-d4), Avanti Research - A Croda Brand 1150nMSDS
  • 330274WTaurochenodeoxycholic acid-D4 sodium salt, Avanti Research - A Croda Brand 1000nMSDS
  • 330273WGlycochenodeoxycholic acid-d4, Avanti Research - A Croda Brand 3800nMSDS
  • 330279WTauroursodeoxycholic acid-d4, sodium salt, Avanti Research - A Croda Brand 500nMSDS
  • 330276WGlycoursodeoxycholic acid-D4, Avanti Research - A Croda Brand 600nMSDS
  • 330839W3β,5α,6β-trihydroxycholanoic acid-d4, Avanti Research - A Croda Brand 250nMSDS
  • 330258Wlithocholic acid-d4, Avanti Research - A Croda Brand 250nMSDS
  • 330280WTaurolithocholic acid-d4 sodium salt, Avanti Research - A Croda Brand 250nMSDS
  • 330275WGlycolithocholic acid-D4, Avanti Research - A Croda Brand 250nMSDS
  • 330260WUrsodeoxycholic acid-d4, Avanti Research - A Croda Brand 300nMSDS
  • 330840WCholenic acid-d4, Avanti Research - A Croda Brand 250nMSDS
Ver tudo (17)
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Órgãos-alvo
Eyes,Central nervous system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
49.5 °F
Ponto de fulgor (°C)
9.7 °C
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)