Documentos Principais
330277W
Avanti
Glycocholic acid-d4
Avanti Research - A Croda Brand
Sinônimo(s):
5ß-cholanic acid-3α,7α,12α-triol N-(carboxymethyl)-amide-d4
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C26H39D4NO6
Número CAS:
Peso molecular:
469.65
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.12
Ensaio
99% (MS)
Formulário
methanol solution
embalagem
package of 1 × 100 μg
fabricante/nome comercial
Avanti Research - A Croda Brand
concentração
100 μg/mL in methanol
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
N(CC(=O)O)C(=O)CC[C@H]([C@@H]1[C@@]2([C@H]([C@H]3[C@@H]([C@@]4([C@@H](C([C@@H](C(C4)([2H])[2H])O)([2H])[2H])C[C@H]3O)C)C[C@@H]2O)CC1)C)C
InChI
1S/C26H43NO6/c1-14(4-7-22(31)27-13-23(32)33)17-5-6-18-24-19(12-21(30)26(17,18)3)25(2)9-8-16(28)10-15(25)11-20(24)29/h14-21,24,28-30H,4-13H2,1-3H3,(H,27,31)(H,32,33)/t14-,15+,16-,17-,18+,19+,20-,21+,24+,25+,26-/m1/s1/i8D2,10D2
chave InChI
RFDAIACWWDREDC-WZQUIQSLSA-N
Embalagem
2 mL Amber Glass Sealed Ampule (330277W-100UG)
Informações legais
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Órgãos-alvo
Eyes,Central nervous system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
49.5 °F
Ponto de fulgor (°C)
9.7 °C
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)