Documentos Principais
330276W
Avanti
Glycoursodeoxycholic acid-D4
Avanti Research - A Croda Brand
Sinônimo(s):
5β-Cholanic acid-3α,7α-diol N-(carboxymethyl)-amide-d4
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C26H39D4NO5
Número CAS:
Peso molecular:
453.65
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.12
Ensaio
>99% (MS)
Formulário
methanol solution
embalagem
package of 1 × 100 μg
fabricante/nome comercial
Avanti Research - A Croda Brand
concentração
100 μg/mL in methanol
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
Embalagem
2 mL Amber Glass Sealed Ampule (330276W-100UG)
Informações legais
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Órgãos-alvo
Eyes,Central nervous system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
49.5 °F
Ponto de fulgor (°C)
9.7 °C
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Global Trade Item Number
SKUGTIN
330276W-100UG4061842658411