Key Documents
330271W
Avanti
Glycodeoxycholic acid-d4
Avanti Research - A Croda Brand
Sinônimo(s):
5β-cholanic (2,2,4,4-d4) acid-3α,12α-diol N-(carboxymethyl)-amide
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C26H39D4NO5
Número CAS:
Peso molecular:
453.65
Código UNSPSC:
41141802
NACRES:
NA.12
forma
methanol solution
embalagem
package of 1 × 100 μg
fabricante/nome comercial
Avanti Research - A Croda Brand
concentração
100 μg/mL
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
Embalagem
2 mL Amber Glass Sealed Ampule (330271W-100UG)
Informações legais
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Órgãos-alvo
Eyes,Central nervous system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
49.5 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
9.7 °C - closed cup