857133P
Avanti
18:1 BMP (S,R)
bis(monooleoylglycero)phosphate (S,R Isomer) (ammonium salt), powder
Sinônimo(s):
sn-(3--(9Z-octadecenoyl)-2-hydroxy)-glycerol-1-phospho-sn-3′-(1′--(9Z-octadecenoyl)-2′-hydroxy)-glycerol (ammonium salt); lysobisphosphatidic acid; LBPA; 110729
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
>99% (BMP (contains 30% positional isomers), TLC)
Formulário
powder
embalagem
pkg of 1 × 5 mg (857133P-5mg)
pkg of 1 × 50 mg (857133P-50mg)
fabricante/nome comercial
Avanti Research™ - A Croda Brand 857133P
tipo de lipídio
cardiolipins
phospholipids
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
[H][C@@](COP(OC[C@@]([H])(O)COC(CCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O)([O-])=O)(O)COC(CCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O.[NH4+]
chave InChI
YRFISMFFADMBIY-RVSVVSAUSA-N
Descrição geral
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)