Documentos Principais
857144C
Avanti
18:1 BMP-d5 (2R, 2′R/S)
Sinônimo(s):
sn-(1-oleoyl-2-hydroxy)-glycerol-3-phospho-rac-3′-(1′-oleoyl-2′-hydroxy)-glycerol(d5) (ammonium salt)
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C42H77D5NO10P
Número CAS:
Peso molecular:
797.11
Código UNSPSC:
12352211
fonte biológica
synthetic
Ensaio
≥99% (TLC)
Formulário
chloroform solution
embalagem
pkg of 1 × 1 mg (857144C-1MG)
fabricante/nome comercial
Avanti Research - A Croda Brand
tipo de lipídio
phospholipids
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
[NH4+].[2H]C([2H])(OC(=O)CCCCCCC\C=C/CCCCCCCC)C([2H])(O)C([2H])([2H])OP([O-])(=O)OC[C@H](O)COC(=O)CCCCCCC\C=C/CCCCCCCC
Aplicação
Lipids research
Embalagem
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (857144C-1MG)
Informações legais
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Pictogramas
Skull and crossbonesHealth hazard
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Oral - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Central nervous system, Liver,Kidney
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)