04478
N-(2-Methylbutyryl)glycine
analytical standard
Sinônimo(s):
2-Methylbutyryl glycine, N-(2-Methyl-1-oxobutyl)glycine
About This Item
Produtos recomendados
grau
analytical standard
Nível de qualidade
Ensaio
≥98.0% (HPLC)
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
aplicação(ões)
clinical testing
formato
neat
temperatura de armazenamento
2-8°C
InChI
1S/C7H13NO3/c1-3-5(2)7(11)8-4-6(9)10/h5H,3-4H2,1-2H3,(H,8,11)(H,9,10)
chave InChI
HOACIBQKYRHBOW-UHFFFAOYSA-N
Ações bioquímicas/fisiológicas
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)