06689
3-Methylglutaconic acid, mixture of E and Z isomers
≥98.0% (HPLC)
Sinônimo(s):
3-Methyl-2-pentenedioic acid, NSC 249232
Ensaio
≥98.0% (HPLC)
aplicação(ões)
clinical testing
Formato
neat
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
C/C(CC(O)=O)=C\C(O)=O
InChI
1S/C6H8O4/c1-4(2-5(7)8)3-6(9)10/h2H,3H2,1H3,(H,7,8)(H,9,10)/b4-2+
chave InChI
WKRBKYFIJPGYQC-DUXPYHPUSA-N
Ações bioquímicas/fisiológicas
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)