M3013
β-Methylcrotonyl coenzyme A lithium salt
≥90%
Sinônimo(s):
trans-3-Methyl-2-butenoyl Coenzyme A
Ensaio
≥90%
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
[Li].C\C(C)=C\C(=O)SCCNC(=O)CCNC(=O)C(O)C(C)(C)COP(O)(=O)OP(O)(=O)OCC1OC(C(O)C1OP(O)(O)=O)n2cnc3c(N)ncnc23
InChI
1S/C26H42N7O17P3S.Li.H/c1-14(2)9-17(35)54-8-7-28-16(34)5-6-29-24(38)21(37)26(3,4)11-47-53(44,45)50-52(42,43)46-10-15-20(49-51(39,40)41)19(36)25(48-15)33-13-32-18-22(27)30-12-31-23(18)33;;/h9,12-13,15,19-21,25,36-37H,5-8,10-11H2,1-4H3,(H,28,34)(H,29,38)(H,42,43)(H,44,45)(H2,27,30,31)(H2,39,40,41);;
chave InChI
LTOKXDRORBIJJG-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?