M2781
Multiwell plate washer/dispenser manifolds
12 position, straight
Sinônimo(s):
Plate Washer
About This Item
Código UNSPSC:
41122102
NACRES:
NB.22
Produtos recomendados
esterilidade
non-sterile
cor
none
Descrição geral
For use with 96 well multiwell plates
- Dispense or aspirate media, or wash, a full row or column at a time
- Luer fitting
- Stainless steel and PTFE construction for easy cleaning and autoclavability
- Optional repeat kit provides continuous operation capability
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)