Documentos Principais
Z369802
Sigma-Aldrich
Stat-Matic plate washer
8-port Manifold
About This Item
Código UNSPSC:
41122102
NACRES:
NB.22
Materiais
polypropylene plate
esterilidade
non-sterile
fabricante/nome comercial
Tricontinent 0822
tamanho
8 wells
cor
none
Descrição geral
  • Polypropolyene
  • Non-sterile
Fast, convenient, accurate filling or washing of microplates from an external reservoir. All inert polypropylene-and-glass construction with a PTFE plunger. Set manifold by inserting spacers for 100, 200, or 250 μL and dispense into eight wells at a time (spacing set for 96 well plates).
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 4