I0383
Isobutyryl coenzyme A lithium salt
≥85%
Sinônimo(s):
2-Methylpropanoyl-CoA, IB-CoA
Ensaio
≥85%
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
[Li].CC(C)C(=O)SCCNC(=O)CCNC(=O)C(O)C(C)(C)COP(O)(=O)OP(O)(=O)OCC1OC(C(O)C1OP(O)(O)=O)n2cnc3c(N)ncnc23
InChI
1S/C25H42N7O17P3S.Li.H/c1-13(2)24(37)53-8-7-27-15(33)5-6-28-22(36)19(35)25(3,4)10-46-52(43,44)49-51(41,42)45-9-14-18(48-50(38,39)40)17(34)23(47-14)32-12-31-16-20(26)29-11-30-21(16)32;;/h11-14,17-19,23,34-35H,5-10H2,1-4H3,(H,27,33)(H,28,36)(H,41,42)(H,43,44)(H2,26,29,30)(H2,38,39,40);;
chave InChI
XOJGPZXPXDNYHG-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Ações bioquímicas/fisiológicas
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?