MABC1640
Anti-RIPK3/RIP3 Antibody, clone 1H2
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rat
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
1H2, monoclonal
peso molecular
calculated mol wt 56.89 kDa
observed mol wt ~57 kDa
reatividade de espécies
human
embalagem
antibody small pack of 100 μL
técnica(s)
immunofluorescence: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG2aκ
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
2-8°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Evaluated by Western Blotting in HT-29 cell lysate.
Western Blotting Analysis: A 1:500 dilution of this antibody detected RIPK3/RIP3 in HT-29 cell lysate.
Tested Applications
Western Blotting Analysis: A representative lot detected RIPK3/RIP3 in Western Blotting applications (Samson, A.L., et. al. (2020). Nat Commun. 11(1):3151).
Immunofluorescence Analysis: A representative lot detected RIPK3/RIP3 in Immunofluorescence applications (Samson, A.L., et. al. (2021). Cell Death Differ. https://doi.org/10.1038/s41418-021-00742-x).
Note: Actual optimal working dilutions must be determined by end user as specimens, and experimental conditions may vary with the end user
forma física
Armazenamento e estabilidade
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1