MABS831
Anti-PI3 Kinase Antibody, p85 Antibody, N-SH3 Antibody, clone 1D5.1
clone 1D5.1, from mouse
Sinônimo(s):
Phosphatidylinositol 3-kinase regulatory subunit alpha, Phosphatidylinositol 3-kinase 85 kDa regulatory subunit alpha, PI3-kinase regulatory subunit alpha, PtdIns-3-kinase regulatory subunit p85-alpha, PI3-kinase subunit p85-alpha, PI3K regulatory subuni
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
1D5.1, monoclonal
reatividade de espécies
mouse, human
embalagem
antibody small pack of 25 μg
técnica(s)
western blot: suitable
Isotipo
IgG2bκ
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
ambient
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... PIK3R1(5295)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Signaling
Qualidade
Western Blotting Analysis: 0.5 µg/mL of this antibody detected PI3 Kinase, p85, N-SH3 in 10 µg of NIH/3T3 L1 cell lysate.
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1