09-482
Anti-PI3 Kinase Antibody, p110β
from rabbit, purified by affinity chromatography
Sinônimo(s):
PI3-kinase p110 subunit alpha, phosphatidylinositol 3-kinase, catalytic, 110-KD, alpha, PtdIns-3-kinase p110, phosphatidylinositol 3-kinase, catalytic, alpha polypeptide, phosphatidylinositol-4,5-bisphosphate 3-kinase catalytic subunit, alpha isoform, ph
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
purificado por
affinity chromatography
reatividade de espécies
human, canine
reatividade da espécie (prevista por homologia)
rat (immunogen homology), mouse (immunogen homology), dog (immunogen homology), monkey (immunogen homology)
técnica(s)
ELISA: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... PIK3CB(5291)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
This antibody was tested and determined to work for ELISA at 0.5 ng/well.
Signaling
PI3K, Akt, & mTOR Signaling
Qualidade
Western Blot Analysis: 0.05 - 0.1 μg/mL of this antibody detected endogenous PI3 Kinase, p110β in lysate from HEK-293 cells.
Descrição-alvo
Ligação
forma física
Armazenamento e estabilidade
Handling Recommendations: Upon receipt, and prior to removing the cap, centrifuge the vial and gently mix the solution.
Nota de análise
HEK-293 cell lysate.
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1