About This Item
Código UNSPSC:
41122800
NACRES:
NB.12
Produtos recomendados
Materiais
pink rack
polypropylene
Características
to hold 80 tube(s)
embalagem
pack of 5 ea
fabricante/nome comercial
Heathrow Scientific HS29025D
C × L × A
225 mm × 67 mm × 28 mm
Descrição geral
The 80-Well Microtube Rack is a popular fraction-collector-plate style rack.
Características e benefícios
- Easily fill and transfer 80 tubes in compact arrangement (5x16 array)
- Frosted labeling area on bottom of rack
- Embossed Index Numbers for quick sample ID and retrieval
- Made of polypropylene
- Autoclavable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)