Documentos Principais
HS120241
Microtube Rack
blue Nylon, pack of 8 racks, Holds 24 x 1.5-2 mL tubes
About This Item
Código UNSPSC:
41122804
NACRES:
NB.22
Materiais
blue Nylon
Características
Holds 24 x 1.5-2 mL tubes
embalagem
pack of 8 racks
fabricante/nome comercial
Heathrow Scientific HS120241
técnica(s)
PCR: suitable
diâmetro do poço
11.1 mm
Características e benefícios
  • made from reinforced nylon
  • superior chemical and heat resistance
  • handles provide easy and safe transportation
  • stackable two formats available for smaller and larger requirements
  • temperature range -40 to 140C
  • autoclavable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 3
1 of 3