Documentos Principais
HS29025J
Microtube Rack
red
About This Item
Código UNSPSC:
41122800
NACRES:
NB.12
Materiais
polypropylene
red
Características
to hold 80 tube(s)
embalagem
pack of 5 ea
fabricante/nome comercial
Heathrow Scientific HS29025J
C × L × A
225 mm × 67 mm × 28 mm
Descrição geral
The 80-Well Microtube Rack is a popular fraction-collector-plate style rack.
Características e benefícios
  • Easily fill and transfer 80 tubes in compact arrangement (5x16 array)
  • Frosted labeling area on bottom of rack
  • Embossed Index Numbers for quick sample ID and retrieval
  • Made of polypropylene
  • Autoclavable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)