MABC28
Anti-RIP3 Antibody, clone 6E6.2
clone 6E6.2, from mouse
Sinônimo(s):
Receptor-interacting serine/threonine-protein kinase 3, RIP-like protein kinase 3, Receptor-interacting protein 3, RIP-3
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
6E6.2, monoclonal
reatividade de espécies
human, rat
técnica(s)
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG2aκ
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... RIPK3(11035)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Apoptosis & Cancer
Apoptosis - Additional
Immunohistochemistry Analysis: A 1:500 dilution from a representative lot detected RIP3 in rat pancreas tissue.
Qualidade
Western Blot Analysis: A 1:1,000 dilution of this antibody detected RIP3 in 10 µg of human pancreas tissue lysate.
Descrição-alvo
Isoform 3 (~25 kDa) may be observed in some lysates. An uncharacterized band may be observed at ~16 kDa in some lysates.
forma física
Armazenamento e estabilidade
Nota de análise
Human pancreas tissue lysate
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1