MABD122A4
Anti-CD73, clone AA60-E3-3, Alexa Fluor™ 488 conjugate Antibody
clone AA60-E3-3, from mouse, ALEXA FLUOR™ 488
Sinônimo(s):
CD-73, 5′-nucleotidase, 5′-NT, ecto-5′-nucleotidase
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
conjugado
ALEXA FLUOR™ 488
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
AA60-E3-3, monoclonal
reatividade de espécies
human
reatividade da espécie (prevista por homologia)
mouse (immunogen homology)
técnica(s)
immunocytochemistry: suitable
Isotipo
IgG1κ
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... NT5E(4907)
Descrição geral
Imunogênio
Aplicação
Stem Cell Research
Mesenchymal Stem Cells
Qualidade
Immunocytochemical analysis: A 1:50 dilutions of this antibody detected CD73 on 1X10^6 human adipose and bone marrow mesenchymal stem cells.
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Outras notas
Informações legais
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2