Documentos Principais
RAB0456
Sigma-Aldrich
Neurokinin-B EIA Kit
for serum, plasma, culture supernatant and cell lysates
About This Item
Código UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.32
reatividade de espécies
mouse, rat, human
técnica(s)
ELISA: suitable
enzyme immunoassay: suitable
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
Informações sobre genes
human ... TAC3(6866)
mouse ... TAC3(21334)
rat ... TAC3(29191)
Descrição geral
The Neurokinin B Enzyme Immunoassay (EIA) Kit is an in vitro quantitative assay for detecting Neurokinin B peptide based on the principle of Competitive Enzyme Immunoassay.
Imunogênio
Neurokinin-B, synthetic peptide
Aplicação
For research use only. Not for use in diagnostic procedures.
Please refer to the attached General ELISA KIT Procedure (sandwich, competitive & Indirect ELISA)
Componentes do kit também disponíveis separadamente
Nº do produto
Descrição
SDS
Pictogramas
Corrosion
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Met. Corr. 1
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)