AXYMCT150X
Boil proof microtubes
size 1.5 mL, amber, pkg of 10x500tubes/cs
Sinônimo(s):
centrifuge tubes
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
cap (snap cap)
conical bottom tube
polypropylene
polypropylene cap
esterilidade
non-sterile
Características
RNase and DNase free
endotoxin free
graduations
fabricante/nome comercial
Axygen Inc MCT-150-X
Corning
embalagem
pkg of 10x500tubes/cs
tamanho
1.5 mL
cor
amber
conector
cap (push fit)
adequação
suitable for (centrifugation)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)