O6877
Octanoyl coenzyme A lithium salt hydrate
≥95% (HPLC)
Sinônimo(s):
Capryloyl coenzyme A lithium salt hydrate
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
synthetic (organic)
Nível de qualidade
Ensaio
≥95% (HPLC)
forma
powder
solubilidade
H2O: soluble-25 mg/mL, clear, colorless
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
[Li+].[Li+].[Li+].O.CCCCCCCC(=O)SCCNC(=O)CCNC(=O)[C@H](O)C(C)(C)COP([O-])(=O)OP([O-])(=O)OC[C@H]1O[C@H]([C@H](O)[C@@H]1OP(O)([O-])=O)n2cnc3c(N)ncnc23
InChI
1S/C29H50N7O17P3S.3Li.H2O/c1-4-5-6-7-8-9-20(38)57-13-12-31-19(37)10-11-32-27(41)24(40)29(2,3)15-50-56(47,48)53-55(45,46)49-14-18-23(52-54(42,43)44)22(39)28(51-18)36-17-35-21-25(30)33-16-34-26(21)36;;;;/h16-18,22-24,28,39-40H,4-15H2,1-3H3,(H,31,37)(H,32,41)(H,45,46)(H,47,48)(H2,30,33,34)(H2,42,43,44);;;;1H2/q;3*+1;/p-3/t18-,22-,23-,24+,28-;;;;/m1..../s1
chave InChI
VWXPWBSHKDXAFH-SMMZWZJBSA-K
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3