Documentos Principais
400599
Sigma-Aldrich
Rubidium chromate
Sinônimo(s):
Dioxido(dioxo)chromium rubidium(1+)
About This Item
Fórmula linear:
Rb2CrO4
Número CAS:
Peso molecular:
286.93
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352302
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.23
Formulário:
powder
Formulário
powder
Nível de qualidade
concentração
14.5-21.7% Cr (by Na2S2O3, titration)
densidade
3.518 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[Rb+].[Rb+].[O-][Cr]([O-])(=O)=O
InChI
1S/Cr.4O.2Rb/q;;;2*-1;2*+1
chave InChI
WXLJFWCCZKCVSQ-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B - Ox. Sol. 2 - Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
5.1B - Oxidizing hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)