749125
Cobalt(II) oxo pivalate
Sinônimo(s):
Basic cobalt(II) pivalate, Cobalt, hexakis[μ-(2,2-dimethylpropanoato-κO:κO′)]hexakis[μ3-(2,2-dimethylpropanoato-κO:κO:κO′)]di-μ4-oxoocta-, Tetrameric Co cluster
About This Item
Produtos recomendados
Formulário
powder
Nível de qualidade
características do produto alternativo mais ecológico
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
categoria alternativa mais ecológica
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)(C)C(=O)O[Co-]1O[Co-](O\C(=[O+]/[Co-](OC(=O)C(C)(C)C)O\C(=[O+]/[Co-](OC(=O)C(C)(C)C)OC(=O)C(C)(C)C)C(C)(C)C)C(C)(C)C)[O+]=C(O[Co-]2O[Co-](O\C(=[O+]\1)C(C)(C)C)\[O+]=C(\O[Co-](OC(=O)C(C)(C)C)\[O+]=C(\O[Co]OC(=[O+]2)C(C)(C)C)C(C)(C)C)C(C)(C)C)C(C)(C)C
InChI
1S/12C5H10O2.8Co.2O/c12*1-5(2,3)4(6)7;;;;;;;;;;/h12*1-3H3,(H,6,7);;;;;;;;;;/q;;;;;;;;;;;;4*+1;4*+2;;/p-12
chave InChI
PBKALLJUIAKYSI-UHFFFAOYSA-B
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)