90790
L-α-Hydroxyglutaric acid disodium salt
≥98.0% (GC)
Sinônimo(s):
(S)-2-Hydroxypentanedioic acid disodium salt, Disodium (S)-2-hydroxyglutarate
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
≥98.0% (GC)
Formulário
powder or crystals
atividade óptica
[α]/D -8.5±1.5°, c = 1 in 0.1 M NaOH
Impurezas
≤6.0% water
doença(s) relevante(s)
cancer
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
[O-]C(CC[C@@H](C([O-])=O)O)=O.[Na+].[Na+]
InChI
1S/C5H8O5.2Na/c6-3(5(9)10)1-2-4(7)8;;/h3,6H,1-2H2,(H,7,8)(H,9,10);;/q;2*+1/p-2/t3-;;/m0../s1
chave InChI
DZHFTEDSQFPDPP-QTNFYWBSSA-L
Descrição geral
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Protocolos
We describe here a rapid and sensitive method to separate and measure D-2-OHG and L-2-OHG enantiomers using high-resolution mass spectrometry (HRMS) detection.
Chromatograms
application for HPLCapplication for HPLCNossa equipe de cientistas tem experiência em todas as áreas de pesquisa, incluindo Life Sciences, ciência de materiais, síntese química, cromatografia, química analítica e muitas outras.