850993
2-Aminoisobutyric acid
98%, for peptide synthesis
Sinônimo(s):
α-Aminoisobutyric acid, 2-Methylalanine, Aib
About This Item
Produtos recomendados
product name
2-Aminoisobutyric acid, 98%
Ensaio
98%
forma
solid
adequação da reação
reaction type: solution phase peptide synthesis
pf
≥300 °C
aplicação(ões)
peptide synthesis
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)(N)C(O)=O
InChI
1S/C4H9NO2/c1-4(2,5)3(6)7/h5H2,1-2H3,(H,6,7)
chave InChI
FUOOLUPWFVMBKG-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3