Documentos Principais
29250
Sigma-Aldrich
Fmoc-N-Me-Aib-OH
≥96.0%
Sinônimo(s):
N-Fmoc-α-(methylamino)isobutyric acid, Fmoc-N,2-dimethylalanine
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C20H21NO4
Número CAS:
Peso molecular:
339.39
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352209
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
≥96.0%
Formulário
solid
adequação da reação
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
aplicação(ões)
peptide synthesis
grupo funcional
Fmoc
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
CN(C(=O)OCC1c2ccccc2-c3ccccc13)C(C)(C)C(O)=O
InChI
1S/C20H21NO4/c1-20(2,18(22)23)21(3)19(24)25-12-17-15-10-6-4-8-13(15)14-9-5-7-11-16(14)17/h4-11,17H,12H2,1-3H3,(H,22,23)
chave InChI
HFPNKXXPYGPHJQ-UHFFFAOYSA-N
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)